Key Documents
AMBH9884CE25
Ambeed, Inc.
(3-Chloro-4-(cyclohexylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.55
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-4-[(cyclohexylamino)carbonyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H17BClNO3/c15-12-8-9(14(18)19)6-7-11(12)13(17)16-10-4-2-1-3-5-10/h6-8,10,18-19H,1-5H2,(H,16,17)
Clé InChI
MRKODTKFSLUDTB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/957034-65-0.html