Principaux documents
AMBH9884CD1C
Ambeed, Inc.
3-Chloro-6-nitroisoquinolin-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.6
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-chloro-6-nitroisoquinolin-1-ol
Inchi Code
1S/C9H5ClN2O3/c10-8-4-5-3-6(12(14)15)1-2-7(5)9(13)11-8/h1-4H,(H,11,13)
Clé InChI
NBYKZZQGZDHPCB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1416714-03-8.html
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :