Principaux documents
AMBH9884CD13
Ambeed, Inc.
(2-Aminophenyl)(4-methylpiperazin-1-yl)methanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.29
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(4-methyl-1-piperazinyl)carbonyl]phenylamine
Inchi Code
1S/C12H17N3O/c1-14-6-8-15(9-7-14)12(16)10-4-2-3-5-11(10)13/h2-5H,6-9,13H2,1H3
Clé InChI
PEIXOOFVMXCCCT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/93288-86-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :