Principaux documents
AMBH9884CBBA
Ambeed, Inc.
tert-Butyl ((1H-imidazol-2-yl)methyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
tert-butyl 1H-imidazol-2-ylmethylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H15N3O2/c1-9(2,3)14-8(13)12-6-7-10-4-5-11-7/h4-5H,6H2,1-3H3,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
CEUVRSCDAWCEGC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/203664-05-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/203664-05-5.html