Principaux documents
AMBH9884C898
Ambeed, Inc.
Methyl 3-chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.56
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C14H18BClO4/c1-13(2)14(3,4)20-15(19-13)10-6-9(12(17)18-5)7-11(16)8-10/h6-8H,1-5H3
Clé InChI
OUPWIYDRPYRHNT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/408492-29-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements