Principaux documents
AMBH9884C869
Ambeed, Inc.
(4-Aminobicyclo[2.2.2]octan-1-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.24
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-aminobicyclo[2.2.2]oct-1-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H17NO/c10-9-4-1-8(7-11,2-5-9)3-6-9/h11H,1-7,10H2
Clé InChI
WMDXCIXGFGTWHC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/105176-66-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/105176-66-7.html