Principaux documents
AMBH9884C716
Ambeed, Inc.
N-β-Ala(CycloPropyl)-OH
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.16
Numéro MDL:
Iupac Name
N-cyclopropyl-beta-alanine
Inchi Code
1S/C6H11NO2/c8-6(9)3-4-7-5-1-2-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)
Clé InChI
KAGNQZHEDUAMKC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/202059-87-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :