Principaux documents
AMBH9884C629
Ambeed, Inc.
2,6-Diiodonaphthalene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.97
Numéro MDL:
Iupac Name
2,6-diiodonaphthalene
Inchi Code
1S/C10H6I2/c11-9-3-1-7-5-10(12)4-2-8(7)6-9/h1-6H
Clé InChI
JEVDBSPYZIVTGM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/36316-88-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :