Principaux documents
AMBH9884C593
Ambeed, Inc.
Methyl 4-amino-4-oxobutanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 4-amino-4-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C5H9NO3/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H2,1H3,(H2,6,7)
Clé InChI
HURZMSZDVGMYKJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53171-39-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements