Principaux documents
AMBH9884C3EC
Ambeed, Inc.
Isoxazol-3-ylmethanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.1
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-isoxazolylmethanamine
Inchi Code
1S/C4H6N2O/c5-3-4-1-2-7-6-4/h1-2H,3,5H2
Clé InChI
NRYCMMCUURADTR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/131052-58-9.html
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :