Principaux documents
AMBH9884C39A
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(4-bromo-3-fluorophenyl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.09
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl (4-bromo-3-fluorophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H10BrFO2/c1-2-14-10(13)6-7-3-4-8(11)9(12)5-7/h3-5H,2,6H2,1H3
Clé InChI
YZJBHWNZBXGCQK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1296223-82-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1296223-82-9.html