AMBH9884C35A
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-(tert-butoxy)pyridine
About This Item
Iupac Name
5-bromo-2-tert-butoxypyridine
Inchi Code
1S/C9H12BrNO/c1-9(2,3)12-8-5-4-7(10)6-11-8/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
RJSAAFGYJWKOJU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :