Principaux documents
AMBH9884C268
Ambeed, Inc.
2,4-Dioxo-4-phenylbutanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(2E)-2-hydroxy-4-oxo-4-phenyl-2-butenoic acid
Inchi Code
1S/C10H8O4/c11-8(6-9(12)10(13)14)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,13,14)
Clé InChI
JGKFWCXVYCDKDU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5817-92-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :