Principaux documents
AMBH9884C1FE
Ambeed, Inc.
3-(4-Chlorophenyl)-1,1,1-trifluoropropan-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.59
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(4-chlorophenyl)-1,1,1-trifluoroacetone
Inchi Code
1S/C9H6ClF3O/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(14)9(11,12)13/h1-4H,5H2
Clé InChI
FKTNTKPCXIKFBJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/79611-55-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :