Principaux documents
AMBH9884C111
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 9-bromononanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 9-bromononanoate
Inchi Code
1S/C13H25BrO2/c1-13(2,3)16-12(15)10-8-6-4-5-7-9-11-14/h4-11H2,1-3H3
Clé InChI
HRLVMKFWHUUVAP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/135982-11-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/135982-11-5.html