Principaux documents
AMBH9884BD71
Ambeed, Inc.
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.56
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-chloro-6-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C6H4ClF3N2/c7-3-1-4(6(8,9)10)12-5(11)2-3/h1-2H,(H2,11,12)
Clé InChI
YGQHTGQCEBDIDJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/117519-06-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :