Principaux documents
AMBH9884BBCE
Ambeed, Inc.
2-Amino-6-bromo-3-fluorobenzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.02
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-amino-6-bromo-3-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H4BrFN2/c8-5-1-2-6(9)7(11)4(5)3-10/h1-2H,11H2
Clé InChI
YRXRNFNJDFYRCO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1550664-84-0.html