Principaux documents
AMBH9884B940
Ambeed, Inc.
2-(2-Chloro-6-methylpyridin-3-yl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.61
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(2-chloro-6-methyl-3-pyridinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c1-5-2-3-6(4-7(11)12)8(9)10-5/h2-3H,4H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
HKYCQVRONOLJDQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1000567-19-0.html
Synonym
2-(2-Chloro-6-methylpyridin-3-yl)acetic acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements