Key Documents
AMBH9884B88A
Ambeed, Inc.
5-Bromo-4-methoxy-2-methylpyridine 1-oxide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.05
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-4-methoxy-2-methylpyridine 1-oxide
Inchi Code
1S/C7H8BrNO2/c1-5-3-7(11-2)6(8)4-9(5)10/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
BFLWORSQXURLHY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/108004-86-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/108004-86-0.html