Principaux documents
AMBH97F114D9
Ambeed, Inc.
N-Benzyl-2-chloro-5-nitrobenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.71
Numéro MDL:
Iupac Name
N-benzyl-2-chloro-5-nitrobenzamide
Inchi Code
1S/C14H11ClN2O3/c15-13-7-6-11(17(19)20)8-12(13)14(18)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,16,18)
Clé InChI
XHNKHLNFCWPFLM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/83909-69-7.html
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :