Principaux documents
AMBH97F1145A
Ambeed, Inc.
2,5-Dichloro-4-fluoropyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.98
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,5-dichloro-4-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C5H2Cl2FN/c6-3-2-9-5(7)1-4(3)8/h1-2H
Clé InChI
MYAFHQWEMVOJEP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1214350-63-6.html