Principaux documents
AMBH97F1137A
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c1-3-15-10(12)8-5-4-6-9(7(8)2)11(13)14/h4-6H,3H2,1-2H3
Clé InChI
XINYBVBBEWUEPZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59382-60-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :