Principaux documents
AMBH97F112C9
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.53
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-4-chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H9BrClNO2/c1-12(14-2)9(13)7-4-3-6(11)5-8(7)10/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
ZZVVBYKBHDBUFV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1255099-63-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :