Principaux documents
AMBH97F112BB
Ambeed, Inc.
3-Benzylpiperidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.27
Numéro MDL:
Iupac Name
3-benzylpiperidine
Inchi Code
1S/C12H17N/c1-2-5-11(6-3-1)9-12-7-4-8-13-10-12/h1-3,5-6,12-13H,4,7-10H2
Clé InChI
BKDMXVREWXKZLB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13603-25-3.html
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :