Principaux documents
AMBH97F111F0
Ambeed, Inc.
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.03
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H5ClF3N.ClH/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11;/h1-3H,12H2;1H
Clé InChI
RQJRPJUZTWJZLA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1179444-82-6.html