Principaux documents
AMBH97F1115D
Ambeed, Inc.
3-(Trifluoromethyl)quinoline-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.17
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)quinoline-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H6F3NO2/c12-11(13,14)6-4-8-7(10(16)17)2-1-3-9(8)15-5-6/h1-5H,(H,16,17)
Clé InChI
UPZIZMMXEZXXIO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1841081-82-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :