Principaux documents
AMBH97F07CB7
Ambeed, Inc.
7-Nitroisoquinolin-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.17
Numéro MDL:
Iupac Name
7-nitroisoquinolin-4-amine
Inchi Code
1S/C9H7N3O2/c10-9-5-11-4-6-3-7(12(13)14)1-2-8(6)9/h1-5H,10H2
Clé InChI
AHGKBXGLBSMGQH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1936476-62-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :