Principaux documents
AMBH97F07C25
Ambeed, Inc.
3-Amino-5-boronobenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.96
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-amino-5-(dihydroxyboryl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C7H8BNO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,12-13H,9H2,(H,10,11)
Clé InChI
VVQAAMZMJNXCOP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/116378-40-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :