Principaux documents
AMBH97F0788C
Ambeed, Inc.
Ethyl 1-(aminomethyl)cyclopropanecarboxylate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.65
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 1-(aminomethyl)cyclopropanecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-2-10-6(9)7(5-8)3-4-7;/h2-5,8H2,1H3;1H
Clé InChI
IWPIXNGIFMRSAU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/362703-20-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements