Principaux documents
AMBH97F07690
Ambeed, Inc.
8-Chloroquinoline-4-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.62
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
8-chloroquinoline-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H6ClNO/c11-9-3-1-2-8-7(6-13)4-5-12-10(8)9/h1-6H
Clé InChI
IFKQRGWKODOCAS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35839-88-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements