Principaux documents
AMBH97F07664
Ambeed, Inc.
7H-Purine-6,8-diol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.11
Numéro MDL:
Iupac Name
7H-purine-6,8-diol
Inchi Code
1S/C5H4N4O2/c10-4-2-3(6-1-7-4)9-5(11)8-2/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
Clé InChI
BYUOBSUZYQAFJM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13231-00-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/13231-00-0.html