Principaux documents
AMBH97F074D1
Ambeed, Inc.
3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.15
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7F3O/c1-6-2-7(5-13)4-8(3-6)9(10,11)12/h2-5H,1H3
Clé InChI
KFRRYUVXFZQWGS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/116070-39-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements