Principaux documents
AMBH97F07497
Ambeed, Inc.
1-(4-(Diethylamino)phenyl)ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.27
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[4-(diethylamino)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12-8-6-11(7-9-12)10(3)14/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
HMIBQFXWSUBFTG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5520-66-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements