Principaux documents
AMBH97F073C6
Ambeed, Inc.
4-Chloro-7-methoxyquinazolin-6-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.62
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-7-methoxy-6-quinazolinol
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O2/c1-14-8-3-6-5(2-7(8)13)9(10)12-4-11-6/h2-4,13H,1H3
Clé InChI
ZBOFUZBKDHGCAF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/574745-97-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements