Key Documents
AMBH97F06FC7
Ambeed, Inc.
2-Chloro-5-ethoxypyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.59
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-5-ethoxypyrimidine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2O/c1-2-10-5-3-8-6(7)9-4-5/h3-4H,2H2,1H3
Clé InChI
QFRSOKNULFUQDS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/82153-68-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/82153-68-2.html