Documents
AMBH97F06F68
Ambeed, Inc.
2-(Dimethylamino)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.19
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(dimethylamino)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-6-4-3-5-8(9)7-11/h3-7H,1-2H3
Clé InChI
DGPBVJWCIDNDPN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/579-72-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/579-72-6.html