AMBH97F06F63
Ambeed, Inc.
Ethyl 1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-2-14-9(13)8-6-3-4-10-5-7(6)11-12-8/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
DEBPRNDMJGKCBA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :