Principaux documents
AMBH97F06CD8
Ambeed, Inc.
(4-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.96
Numéro MDL:
Iupac Name
4-fluoro-2-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BFO4/c1-14-8(11)6-4-5(10)2-3-7(6)9(12)13/h2-4,12-13H,1H3
Clé InChI
OYUDJHNYSVXVNK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/871329-81-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/871329-81-6.html