AMBH97F06B65
Ambeed, Inc.
3-(1-Piperazinyl)propionic acid
About This Item
Iupac Name
3-(1-piperazinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C7H14N2O2/c10-7(11)1-4-9-5-2-8-3-6-9/h8H,1-6H2,(H,10,11)
Clé InChI
RSEHHYMPNZWTGQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :