Principaux documents
AMBH97F06B3E
Ambeed, Inc.
1-Cyclopropyl-2,2,2-trifluoroethanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.58
Numéro MDL:
Iupac Name
1-cyclopropyl-2,2,2-trifluoroethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8F3N.ClH/c6-5(7,8)4(9)3-1-2-3;/h3-4H,1-2,9H2;1H
Clé InChI
SYGCZMSQFRLXRX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75702-99-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements