Principaux documents
AMBH97F06B34
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.18
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 5-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H10F2N2O2/c1-3-14-8(13)5-4-11-12(2)6(5)7(9)10/h4,7H,3H2,1-2H3
Clé InChI
AYCXDJXKBPZTTR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/851725-98-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/851725-98-9.html