Principaux documents
AMBH97F067EC
Ambeed, Inc.
2-Bromo-9H-thioxanthen-9-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-9H-thioxanthen-9-one
Inchi Code
1S/C13H7BrOS/c14-8-5-6-12-10(7-8)13(15)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7H
Clé InChI
XOYDXFFMXDJBQU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20077-10-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements