Principaux documents
AMBH97F05FA3
Ambeed, Inc.
3-Methoxy-5-(methylsulfonyl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.25
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methoxy-5-(methylsulfonyl)aniline
Inchi Code
1S/C8H11NO3S/c1-12-7-3-6(9)4-8(5-7)13(2,10)11/h3-5H,9H2,1-2H3
Clé InChI
XBZBDCOVNQRWPT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62606-02-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :