Principaux documents
AMBH97F05B8B
Ambeed, Inc.
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)quinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.06
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-3-(trifluoromethyl)quinoline
Inchi Code
1S/C10H5BrF3N/c11-8-2-1-3-9-7(8)4-6(5-15-9)10(12,13)14/h1-5H
Clé InChI
VNSFCVOSRMUVIX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1239462-41-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1239462-41-9.html