Principaux documents
AMBH97F04C1F
Ambeed, Inc.
Benzyl (2-amino-2-iminoethyl)carbamate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.69
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
benzyl 2-amino-2-iminoethylcarbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N3O2.ClH/c11-9(12)6-13-10(14)15-7-8-4-2-1-3-5-8;/h1-6H,7,11-12H2,(H,13,14);1H
Clé InChI
SWCSERYQAPLILG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50850-19-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements