Principaux documents
AMBH97F04B61
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.12
Numéro MDL:
Iupac Name
5-fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylamine
Inchi Code
1S/C7H5F4NO/c8-4-1-2-6(5(12)3-4)13-7(9,10)11/h1-3H,12H2
Clé InChI
AUJAYNLPYRARLU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/123572-63-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :