Principaux documents
AMBH97F04A36
Ambeed, Inc.
Methyl 3-ethoxybenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 3-ethoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-3-13-9-6-4-5-8(7-9)10(11)12-2/h4-7H,3H2,1-2H3
Clé InChI
IFLQNIVRGRISMD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/108593-47-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/108593-47-1.html