Principaux documents
AMBH97F0472B
Ambeed, Inc.
1-Fluoro-2,6-bis(methoxycarbonyl)pyridin-1-ium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.24
Iupac Name
1-fluoro-2,6-bis(methoxycarbonyl)pyridin-1-ium trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C9H9FNO4.CHF3O3S/c1-14-8(12)6-4-3-5-7(11(6)10)9(13)15-2;2-1(3,4)8(5,6)7/h3-5H,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clé InChI
LDTLFVAJBQGQPV-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/107264-08-4.html
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :