Principaux documents
AMBH97F0439A
Ambeed, Inc.
(3,4-Diaminophenyl)dimethylphosphine oxide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.18
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(3,4-diaminophenyl)dimethylphosphine oxide
Inchi Code
1S/C8H13N2OP/c1-12(2,11)6-3-4-7(9)8(10)5-6/h3-5H,9-10H2,1-2H3
Clé InChI
ODFZZNNWKPXBOY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2305255-12-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2305255-12-1.html