AMBH97F041FB
Ambeed, Inc.
22-Methoxy-22-oxodocosanoic acid
About This Item
Iupac Name
22-methoxy-22-oxodocosanoic acid
Inchi Code
1S/C23H44O4/c1-27-23(26)21-19-17-15-13-11-9-7-5-3-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22(24)25/h2-21H2,1H3,(H,24,25)
Clé InChI
VLADQLCDUQNNNZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :